Learn More
Invitrogen™ TrueGuide™ sgRNA Positive Control, CDK4 (human)
Beschreibung
Enthält eine vollständige Sammlung validierter Positivkontrollen für die TrueGuide synthetische gRNA-Produktlinie, um die Editierungsleistung zu maximieren. Diese Positivkontrolle für CDK4 zielt auf den Exon-2-Bereich ab und erzielt eine Editierungseffizienz von bis zu 80 % bei zahlreichen humanen Zelllinien. Die CDK4-Kontrolle erkennt problemlos die optimalen Bedingungen für den Einsatz von CRISPR/Cas9-Werkzeugen für den Zelltyp. Dadurch kommen Sie bei Editierungsexperimenten weiter voran und können den Aufwand zur Isolierung und Validierung Ihrer bearbeiteten Klone minimieren.
Validierte sgRNA-Positivkontrolle für CDK4
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Wird als getrocknete RNA geliefert. Getrocknete RNA bei Raumtemperatur lagern; resuspendierte RNA bei -5 bis -30 °C. In Nuklease-freiem Wasser oder TE resuspendieren. |
| Format | Rörchen |
| Regelungsart | Positivkontrolle |
| RNAi Type | gRNA |
| Spezies | Human |
| Produktlinie | TrueGuide |
| Produkttyp | gRNA |
| Menge | 3 nmol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.