Learn More
Invitrogen™ TrueGuide™ sgRNA Positive Control, Rosa26 (mouse)
Artikelnummer. 31662353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3 nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31662353 3 nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31662353 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A35525
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zur Optimierung der Transfektion und zur Verifizierung der Editierungseffizienz in transfizierten Zellen verwendet.
Enthält eine vollständige Sammlung validierter Positivkontrollen für die TrueGuide synthetische gRNA-Produktlinie, um die Editierungsleistung zu maximieren. Diese Positivkontrolle für ROSA26 zielt auf den Intron-Bereich des Gens ab und erzielt eine Editierungseffizienz von bis zu 80 % bei zahlreichen Maus-Zelllinien. Die ROSA26-Kontrolle erkennt problemlos die optimalen Bedingungen für den Einsatz von CRISPR/Cas9-Werkzeugen für den Zelltyp. Dadurch kommen Sie bei Editierungsexperimenten weiter voran und können den Aufwand zur Isolierung und Validierung der bearbeiteten Klone minimieren
Validierte crRNA-Positivkontrolle für ROSA26
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Wird als getrocknete RNA geliefert. Getrocknete RNA bei Raumtemperatur lagern; resuspendierte RNA bei -5 bis -30 °C. In Nuklease-freiem Wasser oder TE resuspendieren.
Format Rörchen
Regelungsart Positivkontrolle
RNAi Type gRNA
Spezies Maus
Produktlinie TrueGuide
Produkttyp gRNA
Menge 3 nmol
Versandbedingung Raumtemperatur