Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trypanblau, Farbstoffgehalt > 60 %
Artikelnummer. 11478517
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11478517
Marke: Thermo Scientific Chemicals A18600.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 72-57-1 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
Trypan blue is commonly used in microscopy (for cell counting) and in laboratory mice for assessment of tissue viability. Used in dye exclusion studies in cell culture. A viability dye for quantifying live versus dead cells with permeable membranes, blue. It is also used to identify islet cell cluster cell viability from caprine pancreatic samples. It is also useful to observe hyphea of fungi and Stramenopiles. Trypan blue solution may be used in trypan blue based cytotoxitiy and proliferation assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trypanblau wird häufig in der Mikroskopie (für die Zellzählung) und in Labormäusen zur Beurteilung der Gewebeviabilität verwendet. Wird für Farbausschlusstests in Zellkulturen verwendet. Ein Farbstoff zur Quantifizierung von lebenden und toten Zellen mit durchlässigen Membranen, blau. Er wird auch verwendet, um die Zellviabilität von Inselzellclustern aus Ziegenpankreasproben zu identifizieren. Er ist auch nützlich, um Pilzhyphen und Stramenopile zu erfassen. Die Trypanblaulösung kann in trypanblaubasierten Zytotoxizitäts- und Proliferations-Assays verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml bei 25 °C), Ethanol (0.6 mg/ml) und EGME (20 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-57-1
Summenformel C34H24N6Na4O14S4
Molekulargewicht (g/mol) 960.79
MDL-Nummer MFCD00003969
InChI-Schlüssel WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
Synonym C.I. 23850; Direct Blue 14
PubChem CID 9562061
IUPAC-Name Tetranatrium;(3Z)-5-Amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-Amino-1-oxo-3,6-Disulfonatonaphthalin-2-Yliden)Hydrazinyl]-3-Methylphenyl]-2-Methylphenyl]hydrazinyliden]-4-Oxonaphthalin-2,7-Disulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trypan Blue
Schmelzpunkt >300°C
Namenshinweis dye content >60%
Merck Index 14,9792
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10mg/ml at 25°C),ethanol (0.6mg/ml),and EGME (20mg/ml).
Formelmasse 960.82
Menge 500 g