Learn More
Trypsin 1/PRSS1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB600-1277
Artikelnummer. 18254253
  • 299.00 € / 0.20 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Trypsin 1/PRSS1 Polyclonal specifically detects Trypsin 1/PRSS1 in Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trypsin 1/PRSS1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:3000, ELISA 1:5000-1:25000
P00760
PRSS1
Trypsin 1/PRSS1 1/PRSS1 [Bovine Pancreas] (Uniprot: P00760)
Delipidation and Defibrination
RUO
5644
Bovine
Antisera
Western Blot, ELISA
Unconjugated
0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide
Beta-trypsin, Cationic trypsinogen, digestive zymogen, DKFZp779A0837, EC 3.4.21, EC 3.4.21.4, FLJ57296, MGC120175, MGC149362, nonfunctional trypsin 1, protease, serine, 1 (trypsin 1), Serine protease 1, TRP1, TRY1beta-trypsin, TRY4, TRYP1, Trypsin I, trypsin-1, trypsinogen 1, trypsinogen A
Rabbit
25.79 kDa
0.2 mL
Primary
Trypsin
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.