Learn More
MP Biomedicals™ Trypsin, Schweine-Pankreas
Artikelnummer. 11402932 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11402932 100 g 100 Gramm
11492922 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11402932
Marke: MP Biomedicals™ 0215357180
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Die typische Anwendung für dieses Produkt ist das Entfernen adhärenter Zellen von einer Kulturoberfläche. Die Konzentration von Trypsin, die notwendig ist, um Zellen aus ihrem Substrat zu lösen, hängt in erster Linie vom Zelltyp und vom Alter der Kultur ab.
  • CAS-Nummer: 9002-07-7
  • Molekulargewicht: Etwa 23,000 oder 22000 (für den Menschen)
  • Zusammensetzung: Trypsin setzt sich aus zwei Untereinheiten, a-Trypsin und b-Trypsin, zusammen. A-Trypsin besteht aus zwei Peptidketten, und b-Trypsin besteht aus einer Kette.
  • Aktivität: Eine BAEE-Einheit erzeugt einen DA253 von 0,001 pro Minute bei pH 7,6 und 25°C unter Verwendung von BAEE als Substrat. Reaktionsvolumen = 3,2 ml (1 cm Lichtweg).
  • Eine TAME-Einheit hydrolysiert 1 umol p-Toluolsulfonyl-L-Argininmethylester (TAME) pro Minute bei 25°C, pH 8,2, in Gegenwart von 0,001 M Calciumionen.
  • Eine USP-Trypsin-Einheit ist die Aktivität, die unter den angegebenen Bedingungen eine Änderung der Absorption von 0,003 pro Minute bewirkt.
  • Aktivitätsumrechnung:1 ZÄHE Einheit = 19.2 USP- oder NF-Einheiten = 57.5 BAEE-Einheiten
  • Zusammensetzung: Trypsin setzt sich aus zwei Untereinheiten, a-Trypsin und b-Trypsin, zusammen. A-Trypsin besteht aus zwei Peptidketten, und b-Trypsin besteht aus einer Kette.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Löst adhärente Zellen aus Gewebekulturplatten zur Passage
Probentyp Schwein
Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Pulver
Menge 100 g
Produkttyp Trypsin
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trypsin 1:250, Virus Free
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trypsin