Learn More
MP Biomedicals™ Trypsin, Schweine-Pankreas
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
- CAS-Nummer: 9002-07-7
- Molekulargewicht: Ungefähr 23,000 oder 22000 (für den Menschen)
- Zusammensetzung: Trypsin setzt sich aus zwei Untereinheiten, a-Trypsin und b-Trypsin, zusammen. A-Trypsin besteht aus zwei Peptidketten, und b-Trypsin besteht aus einer Kette.
- Aktivität: Eine BAEE-Einheit produziert einen DA253 von 0.001 pro Minute, bei einem pH-Wert von 7.6 bei 25°C unter Verwendung von BAEE als Substrat. Reaktionsvolumen = 3.2 ml (1 cm Lichtweg).
Eine TAME-Einheit hydrolysiert 1 umol von p-Toluol-Sulfonyl-L-Arginin-Methylester (TAME) pro Minute bei 25°C, pH-Wert 8.2, in Gegenwart von 0.001 mol Kalziumionen.
Eine USP-Trypsin-Einheit ist die Aktivität, die unter den angegebenen Bedingungen eine Änderung der Absorption von 0.003 pro Minute bewirkt. - Aktivitäts-Konversion:1 TAME-Einheit = 19.2 USP- oder NF-Einheiten = 57.5 BAEE-Einheiten
- Zusammensetzung: Trypsin setzt sich aus zwei Untereinheiten, a-Trypsin und b-Trypsin, zusammen. A-Trypsin besteht aus zwei Peptidketten, und b-Trypsin besteht aus einer Kette.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Löst adhärente Zellen aus Gewebekulturplatten zur Passage |
| Probentyp | Schwein |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Produkttyp | Trypsin |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).