Learn More
Tryptaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30450156
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450156 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450156 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT894603500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tryptamine hydrochloride
CAS 343-94-2
Summenformel C10 H12 N2 . H Cl
Menge 500 mg
Synonym 1H-Indole-3-ethanamine HCl
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H
SMILES Cl.NCCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethanamin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 196.677
Formelmasse 196.0767