missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tryptase alpha/beta 1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30279654 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279654 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279654

Marke: Novus Biologicals NBP343358

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Tryptase alpha/beta 1 Polyclonal antibody specifically detects Tryptase alpha/beta 1 in Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Tryptase alpha/beta 1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5-2ug/mL, Immunohistochemistry 5-20 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation
Zusammensetzung 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Gen-Alias EC:3.4.21.59, epididymis secretory sperm binding protein, mast cell alpha II tryptase, mast cell beta I tryptase, mast cell tryptase, TPS1, TPS2, TPSB1, TPSB2, tryptase alpha II, Tryptase alpha-1, tryptase beta I, tryptase beta-1, Tryptase beta-2, Tryptase I, tryptase II, tryptase-1, tryptase-2, tryptase-I, tryptase-III
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Immunized with recombinant Rat Tryptase alpha/beta 1 (Uniprot#: P27435; Ile29∽Phe273)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7177
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.