missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tryptase alpha/beta 1 Antibody (rTPSAB1/1963), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18568887 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18568887 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18568887

Marke: Novus Biologicals NBP324177AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Tryptase alpha/beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Tryptase alpha/beta 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Tryptase alpha/beta 1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rTPSAB1/1963
Konjugat Alexa Fluor 532
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC:3.4.21.59, epididymis secretory sperm binding protein, mast cell alpha II tryptase, mast cell beta I tryptase, mast cell tryptase, TPS1, TPS2, TPSB1, TPSB2, tryptase alpha II, Tryptase alpha-1, tryptase beta I, tryptase beta-1, Tryptase beta-2, Tryptase I, tryptase II, tryptase-1, tryptase-2, tryptase-I, tryptase-III
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human Tryptase alpha/beta 1 protein fragment (around aa 100-250) (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7177
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.