Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Galle-Agar mit X-Glucuronid (TBX-Agar)
Artikelnummer. 12972628
Click to view available options
Menge:
10/Pckg.
Füllgewicht:
17 g ± 5 %
19.5 g ± 1.0 g
Medientyp:
TBX Medium
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12972628
Marke: Thermo Scientific™ PO0727A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit diesem selektiven, chromogenen, gebrauchsfertigen Medium können Sie Escherichia coli in Nahrungs- und Futtermittelproben erkennen und aufzählen.
Erkennen und zählen Sie Escherichia coli in Lebensmittelproben mit dem Medium Thermo Scientific™ Trypton-Galle-X-Glucuronid (TBX). Der TBX-Agar bietet die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederbelebung aus gefrorenen Proben und den Nachweis von schlechten Laktosefermentern des ursprünglichen Trypton-Galle-Agars.1,2Darüberhinaus wird durch den Zusatz des Chromogens X-Glucuronid die Glucuronidaseaktivität, einem Enzym, das nachweislich sehr spezifisch für Escherichia coli ist, bestimmt3. Der freigesetzte Chromophor im TBX-Medium ist unlöslich und sammelt sich in den Zellen an, wodurch farbige Zielkolonien leicht zu identifizieren sind
Die meisten Escherichia coli-Stämme können von anderen coliformen Bakterien durch die Anwesenheit des Enzyms Glucuronidase unterschieden werden. Jedoch sind etwa 3 bis 4 % der Escherichia coli Glucuronidase negativ, insbesondere Escherichia coli O157-Stämme4.
Das Chromogen im TBX-Medium ist 5-Bromo-4-Chlor-3-indolyl-beta-D-Glucuronid (X-Glucuronid) und wird von Glucuronidase bestimmt. Escherichia coli -Zellen sind in der Lage, diesen Komplex intakt zu absorbieren, und die intrazelluläre Glucuronidase spaltet die Bindung zwischen dem Chromophor und dem Glucuronid. Der freigesetzte Chromophor ist gefärbt und sammelt sich in den Zellen an, so dass Escherichia coli -Kolonien blau/grün gefärbt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Stroh
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Medientyp TBX Medium
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19.5 g ± 1.0 g
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.