Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Bouillon (Caseinpepton-Sojamehlpepton-Lösung, EP/USP/BP/JP) (dehydriert)
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Bouillon EP/USP/BP/JP (dehydriert) können Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen züchten. Das Universalmedium, das zwei Peptone enthält, eignet sich für die Kultivierung sowohl von Aerobiern als auch Anaerobiern. Es wird in internationalen Pharmakopöen1, 2, 3, 4 und in Methoden für die Lebensmittelanalytik für das Wachstum einer Vielzahl an Organismen vorgegeben.
Verwenden Sie Trypton-Soja-Bouillon zur Unterstützung eines üppigen Wachstums vieler anspruchsvoller Organismen ohne Zusatz von Serum und halten Sie gleichzeitig die Rezepturvorgaben verschiedener internationalen Pharmakopöen ein.
- Für die Verdünnung im Röhrchen von Antibiotika-Empfindlichkeitstests geeignet
- In der USP für die Rückgewinnung von Organismen nach Sterilisationsvorgängen empfohlen4
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Trypton-Soja-Bouillon (Caseinpepton-Sojamehlpepton-Lösung USP) |
| Form | Pulver |
| Medientyp | Tryptone Soy Broth |
| Produkttyp | Trockennährmedien |
| Menge | 5 kg |
| Ertrag | Für 167.0 l Medium |
Nur für Laboranwendungen