Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Bouillon (Caseinpepton-Sojamehlpepton-Lösung, EP/USP/BP/JP) (dehydriert)
Artikelnummer. 11409658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2,5 kg
5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11409658 2,5 kg 2.50 Kilogramm
10525943 500 g 500 Gramm
10535943 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409658 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0129R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.72 €
    544.70 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 118.02 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Züchten Sie eine Vielzahl verschiedener Mikroorganismen mit diesem Universalmedium, das zwei Peptone enthält.
Mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Bouillon EP/USP/BP/JP (dehydriert) können Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen züchten. Das Universalmedium, das zwei Peptone enthält, eignet sich für die Kultivierung sowohl von Aerobiern als auch Anaerobiern. Es wird in internationalen Pharmakopöen1, 2, 3, 4 und in Methoden für die Lebensmittelanalytik für das Wachstum einer Vielzahl an Organismen vorgegeben.
Verwenden Sie Trypton-Soja-Bouillon zur Unterstützung eines üppigen Wachstums vieler anspruchsvoller Organismen ohne Zusatz von Serum und halten Sie gleichzeitig die Rezepturvorgaben verschiedener internationalen Pharmakopöen ein.
  • Für die Röhrchenverdünnung bei Antibiotika-Empfindlichkeitstests geeignet
  • In der USP für die Rückgewinnung von Organismen nach Sterilisationsvorgängen empfohlen4
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Trypton-Soja-Bouillon (Caseinpepton-Sojamehlpepton-Lösung USP)
Form Pulver
Medientyp Tryptone Soy Broth
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 2,5 kg
Ertrag Für 83,5 l Medium
Nur für Laboranwendungen