Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar (Casein-Soja-Pepton-Agar)
Artikelnummer. 12932588
Ansicht ändern
Click to view available options
Medientyp:
Trypton-Soja-Agar
Füllvolumen:
17 mL
19 mL
25 mL
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Medientyp Füllvolumen Packungsgröße
12932588 Trypton-Soja-Agar 19 mL 10 Stück
10649824 Trypton-Soja-Agar 17 mL 10 Stück
10758123 Trypton-Soja-Agar 25 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12932588 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO0163A
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die universellen Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar-Fertigmedienplatten eignen sich zur Anzucht einer Vielzahl von Mikroorganismen.
Züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen mit dem Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar. Trypton-Soja-Agar ist ein universelles Agar-Medium mit zwei Peptonen und unterstützt das Wachstum von Aerobier und Anaerobier. Letztere werden entweder in tiefen Petrischalen oder durch Inkubation unter anaeroben Bedingungen angezüchtet. Es empfiehlt sich, Trypton-Soja-Agar als Referenzmedium zum Testen selektiver Medien zu verwenden, um den Grad der Hemmung zu bestimmen.
Trypton-Soja-Agar, auch als Casein-Soja-Pepton-Agar bezeichnet, ist ein Universalmedium, das in Arzneibüchern und in Lebensmittel-Analysemethoden für die Anzucht einer Vielzahl von Organismen beschrieben ist. Das Produkt wird gemäß den Vorgaben des Arzneibuchs getestet und vorwiegend als Referenzmedium zum Testen selektiver Medien verwendet.
  • Gebrauchsfertiges praktisches Fertigmedium
  • Kann als Blutagar-Basis verwendet werden
  • Empfohlen als Referenzmedium zum Testen selektiver Medien
  • Entspricht den in internationalen Arzneibüchern beschriebenen Rezepturen
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Medientyp Trypton-Soja-Agar
Produkttyp Agar
Füllvolumen 19 mL
Menge 10/Pckg.