Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Soya Agar (ISO11133)
Artikelnummer. 15802467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Platten
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15802467 10 Platten 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15802467 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5321A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.40 €
    5.93 € / 10 Stück
    Sparen 11.47 €
    65% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Support bacterial growth with this agar, providing reliable conditions for microbial cultivation.
Support bacterial growth with Tryptone Soya Agar (ISO11133), providing reliable conditions for microbial cultivation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Transparent
Inhalt und Lagerung 2°C to 12°C
Format 90 mm
Herstellungsort Germany
Produkttyp Agar Plate
Füllvolumen 17 mL
Menge 10 Platten