Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar, TWI, tiefe Füllplatten
Artikelnummer. 12942638
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Trypton-Soja-Agar (TWI, tiefe Füllplatten)
Menge:
1 x 10 Platten
Füllvolumen:
23 mL
Packungsgröße:
10 Packungen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Menge Füllvolumen Packungsgröße
12942638 Trypton-Soja-Agar (TWI, tiefe Füllplatten) 1 x 10 Platten 23 mL 10 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12942638 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO0821B
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Überwachen Sie aseptische Prozesse in Fertigungsreinräumen und Isolatoren, insbesondere in der Pharma- und Biopharmaindustrie, mit dreifach-verpackten, tiefen Universal-Füllplatten.
Überwachen Sie aseptische Prozesse in Fertigungsreinräumen und Isolatoren mit Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar (TWI, tiefe Füllplatten). Als universelles Agar-Medium mit zwei Peptonen unterstützt Trypton-Soja-Agar (TWI, tiefe Füllplatten) das Wachstum einer Vielzahl an Organismen. Es ist für die Kultivierung sowohl von Aerobiern als auch Anaerobiern geeignet.
Die 90 mm-Platten mit Trypton-Soja-Agar (TWI, tiefe Füllplatten) sind für passive und aktive Luftprobenahmen konzipiert. Das hochwertige Kulturmedium unterstützt die Bestimmung der aeroben Gesamt-Keimzahl, Coliform-Keimzahl und der Hefe-/Schimmel-Zellzahlen in reinen Bereichen.
  • Steril: Die Platten werden bestrahlt und dreifach in transparenter Verpackung verpackt
  • Konsistent: Das automatisierte Herstellungsverfahren gewährleistet eine glatte und gleichmäßig verteilte Agar-Schicht auf jeder Platte.
  • Optimiert: Die Produkte werden quantitativen Tests zur Qualitätskontrolle mit einer geringen Konzentration an Inokulum unterzogen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Trypton-Soja-Agar (TWI, tiefe Füllplatten)
Format 90mm-Einzelplatte
Produkttyp Agar
Füllvolumen 23 mL
Menge 1 x 10 Platten