Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Bouillon (abgefüllt in Flaschen)
Artikelnummer. 11983112
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllgewicht:
10,01 bis 0,3 g
10.0 g + 0.3 g
100,0 g + 1,5 g
100,0 g bis 101,5 g
100, bis 101,5 g
1000 bis 1005 g
20,0 g – 20.3 g
450 bis 454 g
500.0 - 504.0 g
90 bis 90,5 g
Packungsgröße:
1 Set
10 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht Packungsgröße
11983112 10,01 bis 0,3 g -
15622129 100, bis 101,5 g 10 Stück
12786959 10.0 g + 0.3 g -
15632129 450 bis 454 g -
12693428 100,0 g + 1,5 g 10 Stück
15239047 20,0 g – 20.3 g -
12864132 90 bis 90,5 g 10 Stück
12854132 100,0 g bis 101,5 g 10 Stück
15832357 1000 bis 1005 g 1 Set
13255489 500.0 - 504.0 g 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11983112 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BO0351E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.25 €
    56.10 € / 24 Stück
    Sparen 14.15 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesem Medium können Sie eine Vielzahl von Mikrotrganismen in praktischen, vorbereiteten Flaschen züchten.
Züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Bouillon, die gebrauchsfertig in Flaschen abgefüllt ist. Das Universalmedium, das zwei Peptone enthält, eignet sich für die Kultivierung sowohl von Aerobiern als auch Anaerobiern. Es wird in internationalen Arzneimittelbüchern1, 2, 3, 4 und Lebensmitteltestmethoden für das Wachstum einer Vielzahl von Organismen spezifiziert.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
  • Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
  • Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
  • Simple: easy to use with minimum training.
  • Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Straw
Inhalt und Lagerung 2°C to 25°C
Format Universal bottle
Herstellungsort United Kingdom
Produkttyp Microbiology Media
Füllgewicht 10,01 bis 0,3 g
Verpackungsart 24 universal bottles with screw cap closures in a box.
Menge 24/Pk.