Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Bouillon (abgefüllt in Flaschen)
Artikelnummer. 12854132
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllgewicht:
10,01 bis 0,3 g
10.0 g + 0.3 g
100,0 g + 1,5 g
100,0 g bis 101,5 g
100, bis 101,5 g
1000 bis 1005 g
20,0 g – 20.3 g
450 bis 454 g
500.0 - 504.0 g
90 bis 90,5 g
Packungsgröße:
1 Set
10 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht Packungsgröße
12854132 100,0 g bis 101,5 g 10 Stück
15622129 100, bis 101,5 g 10 Stück
12786959 10.0 g + 0.3 g -
15632129 450 bis 454 g -
12693428 100,0 g + 1,5 g 10 Stück
11983112 10,01 bis 0,3 g -
15239047 20,0 g – 20.3 g -
12864132 90 bis 90,5 g 10 Stück
15832357 1000 bis 1005 g 1 Set
13255489 500.0 - 504.0 g 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12854132 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BO0351M
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesem Medium können Sie eine Vielzahl von Mikrotrganismen in praktischen, vorbereiteten Flaschen züchten.
Züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Bouillon, die gebrauchsfertig in Flaschen abgefüllt ist. Das Universalmedium, das zwei Peptone enthält, eignet sich für die Kultivierung sowohl von Aerobiern als auch Anaerobiern. Es wird in internationalen Arzneimittelbüchern1, 2, 3, 4 und Lebensmitteltestmethoden für das Wachstum einer Vielzahl von Organismen spezifiziert.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
  • Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
  • Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
  • Simple: easy to use with minimum training.
  • Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® ARTG
Zertifizierung/Konformität EP/USP
Farbe Straw, clear
Inhalt und Lagerung 2°bis 8 °C
Herkunftsland Großbritannien
Herstellungsort United Kingdom
Medientyp Fertignährmedien
Produkttyp Flaschenmedien
Füllgewicht 100,0 g bis 101,5 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universalmedien in Flaschen
Verpackungsart Packung
Menge 10 x 100 ml