Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Bouillon (abgefüllt in Flaschen)
Artikelnummer. 12864132
Change view
Click to view available options
Füllgewicht:
10,01 bis 0,3 g
10.0 g + 0.3 g
100,0 g + 1,5 g
100,0 g bis 101,5 g
100, bis 101,5 g
1000 bis 1005 g
20,0 g – 20.3 g
500.0 - 504.0 g
90 bis 90,5 g
Packungsgröße:
1 Set
10 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht unitSize
12864132 90 bis 90,5 g 10 Stück
15622129 100, bis 101,5 g 10 Stück
12786959 10.0 g + 0.3 g -
12693428 100,0 g + 1,5 g 10 Stück
11983112 10,01 bis 0,3 g -
15239047 20,0 g – 20.3 g -
12854132 100,0 g bis 101,5 g 10 Stück
15832357 1000 bis 1005 g 1 Set
13255489 500.0 - 504.0 g 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12864132 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BO0351U
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit diesem Medium können Sie eine Vielzahl von Mikrotrganismen in praktischen, vorbereiteten Flaschen züchten.
Züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Bouillon, die gebrauchsfertig in Flaschen abgefüllt ist. Das Universalmedium, das zwei Peptone enthält, eignet sich für die Kultivierung sowohl von Aerobiern als auch Anaerobiern. Es wird in internationalen Arzneimittelbüchern1, 2, 3, 4 und Lebensmitteltestmethoden für das Wachstum einer Vielzahl von Organismen spezifiziert.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Tryptone Soya Broth.
  • Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia.
  • Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
  • Simple: easy to use with minimum training.
  • Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Straw
Inhalt und Lagerung 2°C to 25°C
Format 125 mL sirop bottle
Herstellungsort United Kingdom
Produkttyp Microbiology Media
Füllgewicht 90 bis 90,5 g
Verpackungsart 10 sirop bottles with screw cap closures in a box.
Menge 10/Pk.