Learn More
Novus Biologicals™ Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 Antibody (TPH1/7661), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30043697 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30043697 20 μg 20 Mikrogramm
30043690 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30043697
Marke: Novus Biologicals™ NBP32673620ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 Monoclonal antibody specifically detects Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon TPH1/7661
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias EC 1.14.16, EC 1.14.16.4, indoleacetic acid-5-hydroxylase, L-tryptophan hydroxylase, MGC119994, TPH, TPRH, TRPH, tryptophan 5-hydroxylase 1, Tryptophan 5-monooxygenase 1, tryptophan hydroxylase (tryptophan 5-monooxygenase), tryptophan hydroxylase 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7166
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2 κ