Learn More
Tryptophan (L-Tryptophan), LoGiCal
Beschreibung
Tryptophan (L-Tryptophan)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-(-)-Tryptophan |
| CAS | 73-22-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | L-(-)-Tryptophan |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C11 H12 N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2 S)-2-Amino-3-(1 H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-Tryptophan, 1 H-Indole-3-alanine, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, - |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13 H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2 S)-2-amino-3-(1 H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Mehr anzeigen |