Learn More
Tryptophan, Mikromol™
Artikelnummer. 30459328
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459328 4 x 25 mg 100 Milligramm
30051458 25 mg 25 Milligramm
17970035 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459328 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1267.0100254AMP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tryptophan, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Tryptophan
CAS 54-12-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile DL-Tryptophan
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H12 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Tryptophan, N-Acetyltryptophan Imp. A (EP), N-Acetyltryptophan Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Lösungstyp Neat
SMILES NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC-Name 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-Propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 204.0899 g/mol