Learn More
Tryptophol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10706171 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10706171 5 g Glasflasche 5 Gramm
10434463 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10706171 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140600050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 526-55-6 | C10H11NO | 161.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 526-55-6
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.20
MDL-Nummer MFCD00005659
InChI-Schlüssel MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
PubChem CID 10685
ChEBI CHEBI:17890
SMILES OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tryptophol
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 57.0°C to 60.0°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 174.0°C (2.7 mbar)
Flammpunkt 255°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 21, I, 218
Merck Index 15, 9978
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in methanol, ethanol, acetone, chloroform, and ethyl acetate
IUPAC-Name 2-(1H-indol-3-yl)Ethanol
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalline Masse, Kristalle, Flocken oder Pulver