Learn More
Tryptophol, TRC
Artikelnummer. 30132995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132995 5 g 5 Gramm
30012912 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132995 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8947005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 526-55-6
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.2
Synonym Indole-3-ethanol, 2-(1H-Indol-3-yl)ethanol, 2-(3-Indolyl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-1H-indole, 3-(2-Hydroxyethyl)indole, 3-(β-Hydroxyethyl)indole, IEA, NSC 3884, β-(3-Indole)ethanol;
IUPAC-Name 2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
SMILES OCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tryptophol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2
Formelmasse 161.0841
Reinheit (%) >95%