Learn More
Heinz Herenz TS-Swab Alu-Amies
Artikelnummer. 15962121
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
150 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
15962121 Steril 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15962121 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1020020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.18 €
    73.64 € / 150 Stück
    Sparen 41.54 €
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sterilisiert mit Amies-Medium. Mikrobiologisches Transportset. Aluminiumapplikator mit Wattekopf, strahlungssterilisiert und einzeln in Peel-Packung verpackt.
Wir bieten eine breite Palette steriler und unsteriler Tupfer an:
  • Applikator für Holz, PS, PP, Aluminium oder Papier
  • Jedes Exemplar ist in verschiedenen Längen erhältlich.
  • Mit Kopf aus Baumwolle, Viskose, Polyester oder Schaumstoff
  • Durchmesser der Köpfe: klein, mittel oder groß
  • Dies garantiert, dass für jede spezielle Anwendung das richtige Instrument zur Verfügung steht.
  • Beispielsweise werden Wattestäbchen für die Anwendung durch HNO-Ärzte empfohlen.
  • Unsere sterilen Wattestäbchen sind alle einzeln verpackt.
Bitte beachten Sie im medizinischen Bereich:
  • Nur zum einmaligen Gebrauch geeignet
  • Nur für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal
Spezifikation
Produkttyp Liquid Amies Transportsystem
Format Tupfer
Medientyp Flüssige Amies
Sterilität Steril