Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Soya Agar with 1% Tween
Click to view available options
Füllgewicht:
500 bis 504 g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Tryptone Soya Agar with 1% Tween is for recovery and enumeration of microorganisms from surfaces, materials, or products, especially after cleaning or disinfection procedures.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Straw |
| Inhalt und Lagerung | 2°C to 25°C |
| Format | 500 mL Sirop Bottle |
| Herstellungsort | United Kingdom |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 500 bis 504 g |
| Verpackungsart | 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box |
| Menge | 10/Pk. |