missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSC1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18500161 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18500161 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18500161

Marke: Novus Biologicals NBP176618H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TSC1 Polyclonal antibody specifically detects TSC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TSC1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias KIAA0243MGC86987, LAMhamartin, TSC, tuberous sclerosis 1, Tuberous sclerosis 1 protein, tumor suppressor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from the middle region of human TSC1. The immunogen is located within amino acids 220 - 270 of TSC1. Amino Acid Squence: KDHELDPRRWKRLE
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer, Hypoxia, mTOR Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7248
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.