Learn More
Thermo Scientific™ TSE -86 °C-Ultratiefkühlschränke
Sorgen Sie mit den Tiefkühlschränken, die speziell für den zuverlässigen Schutz Ihrer Proben im täglichen Betrieb entwickelt wurden, für kompromisslosen Schutz Ihrer Proben bei Anwendungen von -50 bis -86 °C.
Beschreibung
Beschreibung
Sorgen Sie mit Thermo Scientific™ -86 °C-Ultratiefkühlschränken der TSE Serie, die speziell für den zuverlässigen Schutz Ihrer Proben im täglichen Betrieb entwickelt wurden, für kompromisslosen Schutz Ihrer Proben bei Anwendungen von -50 bis -86 °C.
Hauptmerkmale
  • Mikroprozessorsteuerung: Zentrales Informationselement auf Augenhöhe mit Mikroprozessorsteuerung und Überwachungssystem gewährleistet, dass alle Bedienelemente und Anzeigen leicht erreichbar und ablesbar sind
  • Modernstes Kühlsystem: Verbessert die Temperaturregelung und erhöht die Leistungsreserven, wodurch die Temperatur der gelagerten Proben stabiler bleibt
  • 25 mm (1 in.)-Durchführungen: Ermöglichen die Verwendung unabhängiger Sonden oder Instrumente
  • Sichere Innentüren: Vier Innentüren reduzieren den Verlust an Kaltluft beim Öffnen der Gerätetür und verkürzen so die Temperaturerholzeit
  • Bedienung mit einer Hand: Anwenderfreundlicher, ergonomischer Türgriff mit integriertem Schloss, auch für Vorhängeschlösser geeignet
Bauweise
  • Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost
  • Innenraum aus Edelstahl
  • 127 mm Polyurethan-Schaumisolation: Verringert den Stromverbrauch, hält den Temperatursollwert aufrecht und gewährleistet in Kombination mit der Drei-Punkt-Türdichtung längere Haltezeiten, wenn eine Tür geöffnet wurde
Optionen
  • Optionale CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme: Optionale CO2 oder LN2 Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
  • Optionaler Datenschreiber: Ein optionaler Datenschreiber kann bei unseren -86 °C-Modellen der TSE Serie auf Augenhöhe eingebaut werden