Learn More
Thermo Scientific™ TSE Series Glass Door Laboratory Refrigerators
Artikelnummer. 31783185 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
77 L
266 L
564 L
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
31783185 564 L 1 Stück
31783826 77 L 1 Stück
31740921 77 L 1 Stück
31784053 266 L 1 Stück
31740934 266 L 1 Stück
31740935 564 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31783185 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TSE2205GV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Digital control, bright lighting, and temperature alarms deliver dependable storage for everyday supplies. Thermo Scientific TSE Series Glass Door Refrigerators provide clear visibility and simple inventory checks in convenient undercounter and upright single door sizes for routine lab use.
Thermo Scientific TSE Series Glass Door Laboratory Refrigerators provide dependable temperature performance and straightforward operation for routine lab use. Bright visibility and digital control support easy access to everyday supplies, and all models use SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants. Designed to meet daily laboratory needs, TSE refrigerators include essential features and a two-year warranty.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Bright LED interior lighting on glass door models
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure visual alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
Stacking Kit accessory available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 20 cu.ft.
Kapazität (metrisch) 564 L
Temperaturbereich 1°C to 10°C
Temperatur (Sollwert) 5° C
Kältemittel R290
Ausführung der Tür Glass
No. of Doors 1
Einschübe 4
Schrankmaterial Painted Steel
Oberflächenbehandlung außen White-coated Steel
Isolierung HFC-free Polyurethane Foam
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Upright
Display Digital
Rollen Locking
Regelungsart Digital
Anschlüsse 1 Rear-access Port
Gewährleistung 2 Years Parts & Labor
Abtauen Auto
Beleuchtung LED
Überwachungsoptionen Audible and Visual High and Low Temperature Alarms
Zugriffssicherheit Key Lock
Kompressor Hermetic
Abmessungen (T x B x H) außen 34.7 x 28.0 x 79.7 in. (88.1 x 71.3 x 202.4 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 27.6 x 23.5 x 59.3 in. (70.0 x 59.6 x 150.5 cm)
Steckertyp EU
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 1.8 kw-hr/day
Versandgewicht (angloamerikanisch) 335 lb.
Versandgewicht (metrisch) 146 kg