Learn More
Thermo Scientific™ TSE Series Solid Door Laboratory Freezers
Artikelnummer. 31740936 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
77 L
266 L
564 L
Kapazität (angloamerikanisch):
20 cu.ft.
3 cu.ft.
9.4 cu. ft.
Elektrische Anforderungen:
230 V/50 Hz
Modell:
Undercounter
Upright
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Kapazität (angloamerikanisch) Elektrische Anforderungen Modell Packungsgröße
31740936 266 L 9.4 cu. ft. 230 V/50 Hz Upright 1 Stück
31740920 77 L 3 cu.ft. 230 V/50 Hz Undercounter 1 Stück
31784000 77 L 3 cu.ft. 230 V/50 Hz Undercounter 1 Stück
31782587 266 L 9.4 cu. ft. 230 V/50 Hz Upright 1 Stück
31783322 564 L 20 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright 1 Stück
31740923 564 L 20 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31740936 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TSE1220FV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2350.20 €
    2183.94 € / 1 Stück
    Sparen 166.26 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific TSE Series Laboratory Freezers deliver dependable cold storage for routine lab needs. Preset to -20°C, these auto-defrost units offer digital control and temperature alarms for easy, reliable use in practical undercounter and upright single door sizes.
Thermo Scientific TSE Series Laboratory Freezers provide dependable temperature performance and straightforward operation for routine lab use. Auto-defrost functionality, digital control, and essential features support everyday cold storage needs. All models use SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants and include a two-year warranty, offering practical value for daily laboratory workflows.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure visual alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
Stacking Kit accessory is available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 9.4 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 266 L
Temperaturbereich -15°C to -25°C
Temperatur (Sollwert) -20°C
Ausführung der Tür Solid
No. of Doors 1
Schrankmaterial Scratch-resistant Painted Steel
Kammermaterial Painted Steel
Isolierung HFC-free Polyurethane Foam
Einschübe 5
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Upright
Display Digital
Rollen Locking
Regelungsart Digital
Anschlüsse 1 Rear-access Port
Gewährleistung 2 Years Parts and Labor
Abtauen Auto
Abmessungen (T x B x H) außen 25.4 x 23.4 x 74.8 in. (64.5 x 59.5 x 190 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 19.0 x 19.3 x 62.8 in. (48.3 x 49 x 159.5 cm)
Überwachungsoptionen Alarm
Zugriffssicherheit Key Lock
Steckertyp UK
Elektrische Anforderungen 230 V/50 Hz
Energieverbrauch 1.18 kw-hr/day
Kompressor Hermetic
Kältemittel R600a
Versandgewicht (angloamerikanisch) 194 lb.
Versandgewicht (metrisch) 88 kg