Learn More
Thermo Scientific™ TSE Series Solid Door Laboratory Refrigerators
Artikelnummer. 31740917 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
77 L
266 L
564 L
Kapazität (angloamerikanisch):
20 cu.ft.
3 cu.ft
9.4 cu.ft.
Elektrische Anforderungen:
230 V/50 Hz
Modell:
Undercounter
Upright
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Kapazität (angloamerikanisch) Elektrische Anforderungen Modell Packungsgröße
31740917 266 L 9.4 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright 1 Stück
31783194 77 L 3 cu.ft 230 V/50 Hz Undercounter 1 Stück
31740916 77 L 3 cu.ft 230 V/50 Hz Undercounter 1 Stück
31783548 266 L 9.4 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright 1 Stück
31740937 564 L 20 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright 1 Stück
31782144 564 L 20 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31740917 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TSE1205SV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1988.24 €
    1847.34 € / 1 Stück
    Sparen 140.90 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Digital control and temperature alarms deliver dependable storage for everyday supplies. Thermo Scientific Laboratory Refrigerators solid door models offer consistent performance for routine lab use in convenient undercounter and upright single door sizes that fit a variety of laboratory spaces.
Thermo Scientific TSE Series Solid Door Laboratory Refrigerators provide dependable temperature performance and straightforward operation for routine lab use. Digital control and essential features support daily storage needs, and solid doors help protect contents from ambient light. All models use SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants and include a two-year warranty, offering practical value for everyday laboratory workflows.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 9.4 cu.ft.
Kapazität (metrisch) 266 L
Temperaturbereich 1°C to 10°C
Kältemittel R600a
Ausführung der Tür Solid
No. of Doors 1
Einschübe 5
Schrankmaterial Painted Steel
Oberflächenbehandlung außen Painted Steel
Isolierung HFC-free Polyurethane Foam
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Upright
Rollen Locking
Regelungsart Digital
Anschlüsse 1 Rear-access Port
Gewährleistung 2 Years Parts and Labor
Abtauen Auto
Überwachungsoptionen Alarm
Zugriffssicherheit Key Lock
Kompressor Hermetic
Abmessungen (T x B x H) außen 25.4 x 23.4 x 74.8 in. (64.5 x 59.5 x 190 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 19.0 x 19.3 x 62.8 in. (48.3 x 49 x 159.5 cm)
Steckertyp UK
Elektrische Anforderungen 230 V/50 Hz
Energieverbrauch 0.9 kw-hr/day
Versandgewicht (angloamerikanisch) 192 lb.
Versandgewicht (metrisch) 87 kg