missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSG101 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18665311 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18665311 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18665311

Marke: Novus Biologicals NBP277452F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TSG101 Polyclonal antibody specifically detects TSG101 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Antigen TSG101
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ESCRT-I complex subunit TSG101, TSG10, tumor susceptibility gene 10, tumor susceptibility gene 101, tumor susceptibility gene 101 protein, tumor susceptibility protein, VPS23
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Partial synthetic peptide made to an internal portion of the human TSG101 protein (between amino acids 125-210) [UniProt Q99816]
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer, Microautophagy
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7251
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.