Learn More
TSG101 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18648105 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18648105 100 μg 100 Mikroliter
18628305 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18648105
Marke: Novus Biologicals NBP298994100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TSG101 Polyclonal antibody specifically detects TSG101 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TSG101
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1500-1:50000, Immunoprecipitation 0.2-1 uL/mg of lysate
Zusammensetzung 0.2 μm filtered solution in PBS
Gen-Alias ESCRT-I complex subunit TSG101, TSG10, tumor susceptibility gene 10, tumor susceptibility gene 101, tumor susceptibility gene 101 protein, tumor susceptibility protein, VPS23
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human TSG101.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer, Microautophagy
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7251
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG