missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSH beta Antibody (1D12G1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18227380 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.03 Milligramm
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18227380 0.1 mg 0.10 Milligramm
18651808 0.025 mg 0.03 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18227380

Marke: Novus Biologicals NBP252574

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TSH beta Monoclonal specifically detects TSH beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Thyroid Stimulating Hormone
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 1D12G1
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias thyroid stimulating hormone, beta, thyroid-stimulating hormone subunit beta, thyrotropin beta chain, thyrotropin beta subunit, thyrotropin subunit beta, TSH-B, TSH-BETA
Gensymbole TSHB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human TSHB (AA: 20-139) expressed in E. Coli.
Molekulargewicht des Antigens 15.6 kDa
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7252
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.