missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSH Beta Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2G1H3, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Proteintech CL488-66750-100UL

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17689866

  • 450.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TSH Beta Monoclonal antibody apecifically detetects TSH Beta antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Spezifikation

Spezifikation

TSH Beta
Monoclonal
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
TSHB
TSH Beta fusion protein Ag27153
100 μL
7252
Store at -20°C. Avoid exposure to light.
IgG2b
Immunofluorescence
2G1H3
CoraLite 488
BC069298
Mouse
Protein A purification
Primary
Human
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt