Learn More
Invitrogen™ TSLP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3G9H1)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen TSLP
Klon 3G9H1
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283955
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558227
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30284249
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558228
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Descripción
Descripción
Immunogen sequence: YDFTNCDFEK IKAAYLSTIS KDLITYMSGT KSTEFNNTVS CSNRPHCLTE IQSLTFNPTA GCASLAKEMF AMKTKAALAI WCPGYSETQI NATQAMKKRR KRKVTTNKCL EQVSQLQGLW RRFNRPLLKQ Q.
TSLP is a 159 amino acid four helix-bundle hemopoietic cytokine that signals through a heterodimeric receptor complex consisting of the human TSLP receptor and the IL-7R alpha-chain. It impacts myeloid cells and induces the release of T cell-attracting chemokines from monocytes, enhances the maturation of CD11c (+) dendritic cells, naive CD4 (+), and CD8 (+) T cells into proallergic effectors, and primes dendritic cells to produce large amounts of IL-12 after CD40 ligand stimulation. TSLP influences the regulation of the positive selection of regulatory T cells and maintenance of peripheral CD4 (+) T cell homeostasis. It induces allergic inflammation by directly activating mast cells and may be involved in the pathophysiology of inflammatory arthritis. It is expressed in heart, liver and prostate.
Especificaciones
Especificaciones
TSLP
1 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Q969D9
85480
Recombinant protein (or fragment).
Antibody
3G9H1
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
TSLP
Thymic stroma-derived lymphopoietin; thymic stromal lymphopoietin; TSLP
TSLP
Primary
Protein A
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado