missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSPAN1 Antibody (010), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18498118 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18498118 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18498118

Marke: Novus Biologicals NBP290167MFV610

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

TSPAN1 Monoclonal antibody specifically detects TSPAN1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TSPAN1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 010
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias NET1, NET-1, tetraspan 1, Tetraspan NET-1, tetraspanin 1, Tetraspanin TM4-C, tetraspanin-1, TM4C, TM4SF, TSPAN-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human TSPAN1 (O60635; Tyr110-Asn211).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10103
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.