missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSPAN1 Antibody (819202) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals FAB9186X

Artikelnummer. 18557969

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00 €
    647.85 € / 0.10 Milliliter
    Sparen 37.15 €
    5% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TSPAN1 Monoclonal antibody specifically detects TSPAN1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

TSPAN1
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
10103
Store at 4°C in the dark.
IgG3
Flow Cytometry
819202
Flow Cytometry
NET1, NET-1, tetraspan 1, Tetraspan NET-1, tetraspanin 1, Tetraspanin TM4-C, tetraspanin-1, TM4C, TM4SF, TSPAN-1
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TSPAN1, Met1-Gln241, Accession # O60635
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt