missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSPAN7/TM4SF2 Antibody (CL0262) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30290565 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30290565 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30290565

Marke: Novus Biologicals NBP252894JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TSPAN7/TM4SF2 Monoclonal antibody specifically detects TSPAN7/TM4SF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TSPAN7/TM4SF2
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0262
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias A15CCG-B7, CD231, CD231 antigen, Cell surface glycoprotein A15, Membrane component chromosome X surface marker 1, mental retardation, X-linked 58, MRX58, MXS1T-cell acute lymphoblastic leukemia associated antigen 1, T-cell acute lymphoblastic leukemia-associated antigen 1, tetraspanin 7, tetraspanin-7, TM4SF2tetraspanin protein, transmembrane 4 superfamily 2b, Transmembrane 4 superfamily member 2X chromosome, surface marker 1, transmembrane protein A15, Tspan-7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P41732, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7102
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.