missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSPAN7/TM4SF2 Antibody (CL0265) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52895AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TSPAN7/TM4SF2 Monoclonal antibody specifically detects TSPAN7/TM4SF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| TSPAN7/TM4SF2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| A15CCG-B7, CD231, CD231 antigen, Cell surface glycoprotein A15, Membrane component chromosome X surface marker 1, mental retardation, X-linked 58, MRX58, MXS1T-cell acute lymphoblastic leukemia associated antigen 1, T-cell acute lymphoblastic leukemia-associated antigen 1, tetraspanin 7, tetraspanin-7, TM4SF2tetraspanin protein, transmembrane 4 superfamily 2b, Transmembrane 4 superfamily member 2X chromosome, surface marker 1, transmembrane protein A15, Tspan-7 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P41732, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| metabolism | |
| 7102 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL0265 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur