Learn More
TSQ, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TSQ |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H16N2O3S/c1-12-5-7-15(8-6-12)23(20,21)19-16-11-14(22-2)10-13-4-3-9-18-17(13)16/h3-11,19H,1-2H3 |
| Formelmasse | 328.0882 |