Learn More
Phagogene™ TST™ Multiparameter-Integratorstreifen
Artikelnummer. 11718591
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
72 x 22 mm
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
11718591 72 x 22 mm 200 Stück
1 options
Artikelnummer. 11718591
Marke: Phagogene™ 60150
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9002 NF EN-286
Abmessungen (L x B) 72 x 22 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Autoklaventests
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklavieren
Produkttyp Multiparameter-Indikatorstreifen
Temperatur (metrisch) 121°bis 134 °C
Eigenschaften Kontrollierte Parameter: Zeit, Temperatur, gesättigter Dampf
Sterilisationsindikator Ja
Sterilisationsdauer 20 bis 25 oder 9 min
Sterilisationsmethode Dampf-