Learn More
TSU-68, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Z)-3-(2,4-dimethyl-5-((2-oxoindolin-3-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoic Acid |
| CAS | 252916-29-3 |
| Summenformel | C18 H18 N2 O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | TSU-68, 3-[2,4-Dimethyl-5-[(2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)methyl]-1H-pyrrol-3-yl]propionic Acid, 3-[4-(2-Carboxyethyl)-3,5-dimethylpyrrol-2-methylidenyl]-2-indolinone, 5-[(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-propanoic acid, NSC 702827, Orantinib, SU 6668 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H18N2O3/c1-10-12(7-8-17(21)22)11(2)19-16(10)9-14-13-5-3-4-6-15(13)20-18(14)23/h3-6,9,19H,7-8H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)/b14-9- |
| SMILES | Cc1[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccccc23)c(C)c1CCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-[2,4-Dimethyl-5-[(Z)-(2-oxo-1H-indol-3-yliden)methyl]-1H-pyrrol-3-yl]propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 310.35 |
| Formelmasse | 310.1317 |