Learn More
Thermo Scientific™ TSX Universal-Serie Allzweck-Ultra-Tiefkühlschränke
Artikelnummer. 30694889 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Schrank, General Purpose Ultra-Low Freezer 400
Schrank, General Purpose Ultra-Low Freezer 500
Schrank, General Purpose Ultra-Low Freezer 600
Schrank, General Purpose Ultra-Low Freezer 700
Ultra-Low Freezer 400
Ultra-Low Freezer 500
Ultra-Low Freezer 600
Upright, Ultra-Low Freezer 700
Aufnahmevermögen:
2 in. boxes (700)
2-Zoll-Boxen (400)
2-Zoll-Boxen (500)
2-Zoll-Boxen (600)
2-Zoll-Boxen (700)
2 Zoll Boxen (500)
2 Zoll-Boxen (400)
2 Zoll-Boxen (600)
Fassungsvermögen des Gestells:
16 Racks
20 Racks
24 Racks
28 Racks
Kapazität (metrisch):
549 L
549 l
682 L
816 L
949 L
950 L
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Aufnahmevermögen Fassungsvermögen des Gestells Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30694889 Ultra-Low Freezer 400 2 Zoll-Boxen (400) 16 Racks 549 L 1 Stück
18070030 Schrank, General Purpose Ultra-Low Freezer 400 2-Zoll-Boxen (400) 16 Racks 549 l 1 Stück
18090030 Schrank, General Purpose Ultra-Low Freezer 500 2-Zoll-Boxen (500) 20 Racks 682 L 1 Stück
18010040 Schrank, General Purpose Ultra-Low Freezer 600 2-Zoll-Boxen (600) 24 Racks 816 L 1 Stück
18080030 Schrank, General Purpose Ultra-Low Freezer 700 2-Zoll-Boxen (700) 28 Racks 949 L 1 Stück
30694888 Ultra-Low Freezer 500 2 Zoll Boxen (500) 20 Racks 682 L 1 Stück
30694890 Ultra-Low Freezer 600 2 Zoll-Boxen (600) 24 Racks 816 L 1 Stück
31935505 Upright, Ultra-Low Freezer 700 2 in. boxes (700) 28 Racks 950 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 30694889 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TSX40086FAULTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20835.69 €
    15222.31 € / 1 Stück
    Sparen 5613.38 €
    26% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Ultra-Tiefkühlgeräte der TSX-Serie - Die nächste Generation unserer bewährten ULT-Plattform passt sich an Ihre Bedürfnisse an, reduziert die Umweltbelastung und basiert auf unserem bisher robustesten Design.
TSX Universal—Over 80 years of innovation packed into the next-gen ultra-low freezer. Recognizing the impact of your work, we prioritize sample security and reliability, and our legacy of crafting state-of-the-art lab equipment means our focus remains on user-centric design. The TSX Universal heralds a new era in performance with Universal V-Drive technology, delivering tighter control and faster recovery times. Coupled with an expanded setpoint range, universal voltage, whisper-quiet operation, simplified software updates and much more, TSX Universal seamlessly adapts to your workflow. Redefining sustainability, it is ENERGY STAR† certified with a 32% efficiency improvement, ACT† labeled, and is produced in our Zero-Waste to Landfill† certified facility. TSX Universal ULT—The pinnacle of reliability, sustainability, and innovation.
Reliability at its core:
  • Manufactured excellence: built to the highest standards at our ISO 13485:2016 facilities
  • Proven durability: 10k+ hours of intensive lab and field runtime testing to help ensure long-term reliability
  • Proven quality: each unit undergoes rigorous end-of-line testing for quality control
  • Complete transparency: shipped with factory documentation and a certification of calibration*
  • Peace of mind: backed by our 12-year warranty** for long-term confidence
Built to perform, designed to protect:
  • Enhanced performance with universal V-Drive technology: adapts to user activity to help maintain peak performance and protect what matters most—your samples.
  • Stable temperatures: less than 4°C variation helps keep samples safe anywhere in the cabinet
  • Fast recovery: industry-leading 15-minute door recovery helps minimize temperature fluctuations and downtime
  • Rapid cooling, faster setup: reaches -80°C in under 5 hours—41% faster than previous models
  • Cost effective: uses 33% less energy than previous models , helping reduce costs and environmental impact
  • Quick sample access with active pressure relief: innovative pressure relief technology enables re-entry in just 30 seconds so you can retrieve samples as frequently as needed, helping minimize disruptions
  • Maximum protection & compact footprint: advanced vacuum insulation and environmentally friendly 0 GWP, water-blown foam insulation safeguard samples while providing a compact footprint
Greener by design
  • Less hazardous: uses non-hydrofluorocarbon (HFC) refrigerants and foam insulation which has a 0 GWP and Ozone Depleting Potential (ODP) and is water-blown, helping reduce chemical emissions and outgassing
  • Less waste: contains up to 70% recycled materials, with 90% of waste diverted from landfills at our zero-waste facility***†
  • More energy efficient: ENERGY STAR® certified†, helping reduce lab energy costs and environmental footprint
  • Responsibly packaged: uses non-hydrofluorocarbon (non-HFC) refrigerants with low Global Warming Potential (GWP) and foam insulation, with 0 GWP and Ozone Depleting Potential (ODP), that is water-blown, helping reduce chemical emissions and outgassing
  • Extended life: offers a 12-year warranty, longer than any comparable product on the market
Enhanced experience, optimized for ease
  • Lab-ready convenience: universal voltage, multiple size options, and whisper-quiet operation for easy installation and compatibility
  • Reliable storage and organization: ergonomic handle helps ensure an airtight seal to prevent temperature fluctuations, while adjustable racking maximizes storage efficiency
  • Enhanced security and monitoring: 7 in. UI helps streamline operations, optional HID access enhances security, built-in power and outputs enable real-time monitoring and diagnostics, and an optional lightbar allows instant unit status visibility
  • Easy frost management: 7-point gasket design with an adjustable perimeter heater helps minimize frost build up for easier maintenance
  • Seamless integration: built-in ports for LN2, CO2, and monitoring probes helps ensure compatibility with your lab setup
*Shipped documents:
Certificate of conformance, CE declaration of conformance, certificate of calibration, QC test log sheets, and QC temperature graphs.
**Restrictions and exclusions apply. Warranty is void if the unit is not maintained as set forth in the operation.
***Zero waste defined as 90% of non-hazardous waste diverted from landfill, waste to energy and incineration.
† Information not applicable to TSX Universal ULT freezers with '-ULTS' in the part number (TSX40086FA-ULTS, TSX50086FA-ULTS, TSX60086FA-ULTS.)
*1. Data is representative of performance and not published product specifications. Results should not be referenced in developing any regulatory parameters for specific customer usage. 2. Freezer performance will vary based on customer product volume, storage format, operating conditions, test methodology and performing recommended maintenance 3. Continuous product enhancements may, without notice, result in amendments or omissions to this technical data sheet. Thermo Scientific cannot accept responsibility for damage, injury, loss or expenses resulting from misapplication of the information herein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ultra-Low Freezer, Upright
Kapazität (angloamerikanisch) 19,4 ft.3
Kapazität (metrisch) 549 L
Temperaturbereich -40°C to -86°C
Temperaturauflösung 0.1°C
Temperatur (Sollwert) -80°C
Temperaturstabilität 0.2°C
Ausführung der Tür Outer (1), Inner (2)
No. of Doors 1
Door Material Scratch-resistant Painted Steel
Innentüren 2
Temperaturerholzeit 9 min. (20°C Ambient Running at -75°C)
Schrankmaterial Scratch-resistant Painted Steel
Kammermaterial Cold-rolled Steel
Isolierung Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
Innen Optional Stainless Steel
Oberflächenbehandlung außen Painted Cold Rolled Steel
Einschübe 3 Adjustable, 1 Fixed
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub 165 lb.
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 75 kg
Zertifizierung/Konformität cULus, CE, UKCA, ISO 13485, RoHS
Display Touch-Screen LCD
Rollen 4 All-Direction Casters with Locks
Anschlüsse 2 Rear Access Ports
Produktlinie TSX Universal Series
Gewährleistung Warranty varies by country, please contact us for details
Abtauen Manual
Modell Ultra-Low Freezer 400
Peakvariation bei -80 °C 4.6 °C
Wassergekühlt Not Available
Abmessungen (T x B x H) außen 37.6 x 28.3 x 78 in. (95.5 x 71.9 x 198.1 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 28.3 x 23.1 x 51.2 in. (71.9 x 58.8 x 130.1 cm)
Außentiefe (angloamerikanisch) 37.6 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 28.3 in.
Außentiefe (metrisch) 95.5 cm
Innentiefe (metrisch) 71.9 cm
Überwachungsoptionen Audible and Visual High and Low Temperature Alarms, Wireless
Zugriffssicherheit Standard Key Lock, Padlock Loop, Setpoint and Settings Security (Optional NFC Key Card Access)
Integrierter Data-Logger Temperature, Events, Diagnostics
Parameter-Verriegelung 2 Modes with Full Password or PIN options
Notversorgungssysteme Optional CO2 or LN2
Konnektivität Thermo Scientific Instrument Connect Compatible
SmartView-Kompatibilität Onboard accessory 5 V and POE outlets
Stromstärke 8.9-4.9 A
Steckertyp China
Spannung 100/230 V
Elektrische Anforderungen 100/230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Phase Single
Wirkleistung Compressor 938 W
Energieverbrauch 8.21 kWh/day
Umweltfreundliche Eigenschaften ACT Ecolabel (Gold)
Netzspannungsanzeige Yes
Spannungskompensation ±10%
Fläschchenkapazität 40,000 x 2 mL
Kompressor V-drive
Kältemittel R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage)
Aufnahmevermögen 2 Zoll-Boxen (400)
Fassungsvermögen des Gestells 16 Racks