Learn More
Oxoid UK TTC-Lösung 1 % 10 x 5 ml
Beschreibung
Ein Fläschchen für 500 ml Medium erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 8 °C |
| Herkunftsland | Großbritannien |
| Form | Liquid |
| Medientyp | Ergänzungsstoff |
| Produkttyp | Medien-Zusatzstoff |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Supplement for K-F Streptococcus Agar (CM0701) |
| Verpackungsart | 10 x 5 ml |
| Menge | 10/Packung |
| Ertrag | Each vial for 500mL medium |
| Spezies | Enterokokken |