missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTC3 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18251095 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18251095 100 μL 100 Mikroliter
18625678 25 μL 25 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18251095 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP255316

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TTC3 Polyclonal specifically detects TTC3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TTC3
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias DCRR1tetratricopeptide repeat protein 3 (TPR repeat protein D)10RNF105DKFZp686M0150, E3 ubiquitin-protein ligase TTC3, EC 6.3.2.-, Protein DCRR1, RING finger protein 105, tetratricopeptide repeat domain 3, Tetratricopeptide repeat protein 3, TPR repeat protein 3, TPR repeat protein D, TPRDI, TPRDII, TPRDTPRDIII
Gensymbole TTC3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KPGSEDANYKRVSCNSPKPVLEDVKPTYWAQSHLVTGYCTYLPFQRFDITQTPPAYINVLPGLPQYTSIYTPLASLSPEYQLPRSVPVVPSFVAND
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Zinc Finger
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7267
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.