missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TTF-1/ NKX2-1 Antibody (CL14523) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26860JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TTF-1 / NKX2-1 Monoclonal antibody specifically detects TTF-1 / NKX2-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| TTF-1 / NKX2-1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| benign chorea, Homeobox protein NK-2 homolog A, homeobox protein Nkx-2.1, NK2 homeobox 1, NK-2 homolog A, NKX2ANKX2.1, Thyroid nuclear factor 1, Thyroid transcription factor 1BHC, TITF1TEBP, TTF1, TTF1BCH, TTF-1NK-2 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P43699, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Membrane Trafficking and Chaperones, Tumor Biomarkers | |
| 7080 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| CL14523 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?