Learn More
TTF-1/ NKX2-1 Antibody (CL14528) [FITC], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30301288 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30301288 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30301288
Marke: Novus Biologicals NBP326861F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
TTF-1 / NKX2-1 Monoclonal antibody specifically detects TTF-1 / NKX2-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TTF-1 / NKX2-1
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL14528
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias benign chorea, Homeobox protein NK-2 homolog A, homeobox protein Nkx-2.1, NK2 homeobox 1, NK-2 homolog A, NKX2ANKX2.1, Thyroid nuclear factor 1, Thyroid transcription factor 1BHC, TITF1TEBP, TTF1, TTF1BCH, TTF-1NK-2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P43699, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Membrane Trafficking and Chaperones, Tumor Biomarkers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7080
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1