missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TTF-1/ NKX2-1 Antibody (CL14531) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26862AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TTF-1 / NKX2-1 Monoclonal antibody specifically detects TTF-1 / NKX2-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| TTF-1 / NKX2-1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| benign chorea, Homeobox protein NK-2 homolog A, homeobox protein Nkx-2.1, NK2 homeobox 1, NK-2 homolog A, NKX2ANKX2.1, Thyroid nuclear factor 1, Thyroid transcription factor 1BHC, TITF1TEBP, TTF1, TTF1BCH, TTF-1NK-2 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P43699, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Membrane Trafficking and Chaperones, Tumor Biomarkers | |
| 7080 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| CL14531 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur