Learn More
TTL Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2E5F8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen TTL
Klon 2E5F8
Konzentration 0.76 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16837625
Unterlagen ansehen
Proteintech
66076-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16827625
Unterlagen ansehen
Proteintech
66076-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Catalyzes the post-translational addition of a tyrosine to the C-terminal end of detyrosinated alpha-tubulin.
Spezifikation
Spezifikation
TTL
0.76 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
TTL, Tubulin tyrosine ligase, tubulin tyrosine ligase
Ttl
IgG2b
Protein A
Antibody
2E5F8
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human, Rat, Porcine, Mouse
P38160, P38585, Q8NG68, Q9QXJ0
150465, 171572, 445530, 69737
TTL Fusion Protein Ag4708
Primary
-20°C
TTL