Learn More
TTP 22, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432657
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16432657 50 mg 50 Milligramm
16406568 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16432657 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15479
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress TTP 22 is a potent CK2 inhibitor, with an IC50 of 100 nM and a Ki of 40 nM.
TTP 22 is a potent CK2 inhibitor, with an IC50 of 100 nM and a Ki of 40 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TTP 22
Physikalische Form Solid
CAS 329907-28-0
Farbe Gray
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H14N2O2S2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 51 mg/mL (154.35 mM)
SMILES O=C(O)CCSC1=C(C(C2=CC=C(C)C=C2)=CS3)C3=NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 330.42
Formelmasse 330.42
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research